Merck
850479C
Avanti
16:0-18:0(4,5-dibromo) PC
Avanti Research - A Croda Brand 850479C
別名:
1-palmitoyl-2-stearoyl(4,5)dibromo-sn-glycero-3-phosphocholine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H82Br2NO8P
CAS番号:
分子量:
919.88
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
形状
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (850479C-10mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 850479C
濃度
10 mg/mL (850479C-10mg)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCC(Br)C(Br)CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
詳細
16:0-18:0(4,5-dibromo) PC
(1-palmitoyl-2-stearoyl (4,5) dibromo-sn-glycero-3-phosphocholine) is a lipid made up of phosphocholine backbone, palmitoyl and stearoyl fatty acid chains. The 4th and 5th carbons of stearoyl group has bromo substitution.
アプリケーション
16:0-18:0(4,5-dibromo) PC (1-palmitoyl-2-stearoyl (4,5) dibromo-sn-glycero-3-phosphocholine) may be used as a component in the vesicles for quenching experiments.
生物化学的/生理学的作用
16:0-18:0(4,5-dibromo) PC (1-palmitoyl-2-stearoyl (4,5) dibromo-sn-glycero-3-phosphocholine) can be used to prepare vesicles.
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850479C-10mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
850479C-VAR:
850479C-BULK:
850479C-10MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cari M Anderson et al.
The journal of physical chemistry. B, 123(1), 170-179 (2018-11-28)
The interactions between small molecules and lipid bilayers play a critical role in the function of cellular membranes. Understanding how a small molecule interacts with the lipid bilayer differently based on its charge reveals primordial mechanisms of transport across membranes