アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
methanol solution
包装
pkg of 1 × 1 mL (857465W-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 857465W
濃度
1 mg/mL (857465W-1mg)
脂質タイプ
bioactive lipids
deuterated lipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)NC([2H])([2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C22H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22(25)23-20-21-24/h6-7,9-10,12-13,15-16,24H,2-5,8,11,14,17-21H2,1H3,(H,23,25)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-/i20D2,21D2
詳細
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
857465W-VAR:
857465W-BULK:
857465W-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)