アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (860042P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (860042P-500ug))
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 860042P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[NH4+].[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)O[C@H]1C(O)C(O)C(O)[C@@H](O)C1O)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C43H81O13P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-37(45)55-35(34-54-57(51,52)56-43-41(49)39(47)38(46)40(48)42(43)50)33-53-36(44)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-18,35,38-43,46-50H,3-16,19-34H2,1-2H3,(H,51,52);1H3/b18-17-;/t35-,
InChI Key
NPOZNLWSCICHRX-MPQXHUEUSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- in yeast lipid profiling
- for the quantification of lipids using electrospray ionization tandem mass spectrometry (ESI-MS/MS)
- for the extraction of lipids from human bronchus tissue and epithelium samples using Bligh and Dyer method and for liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) analysis
生物化学的/生理学的作用
Jan Code
860042P-VAR:
860042P-BULK:
860042P-100UG:
860042P-500UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)