Merck
860498P
Avanti
スフィンガニン (d18:0)
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
D-エリトロ-スフィンガニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H39NO2
CAS番号:
分子量:
301.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg (860498P-10mg)
pkg of 1 × 100 mg (860498P-100mg)
pkg of 1 × 25 mg (860498P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H39NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h17-18,20-21H,2-16,19H2,1H3/t17-,18+/m0/s1
InChI Key
OTKJDMGTUTTYMP-ZWKOTPCHSA-N
詳細
スフィンガニン(d18:0)は、酵素セラミドデサチュラーゼの基質です。スフィンガニンは、補給されたグリシンがセリンに相互変換するため、間接的に合成されます。スフィンガニン(d18:0)は異化されてセラミドになります。
アプリケーション
スフィンガニン(d18:0)は、以下の用途に使用されています:
  • 表皮セラミドを定量するための液体クロマトグラフィータンデム質量分析の標準品として
  • 酵母細胞の増殖に及ぼすその効果を調べるための培地栄養補助剤として
  • 非リソソーム-グルコシルセラミダーゼβ2(GBA2)阻害に及ぼすその効果を調べるためのウシ血清アルブミン脂質複合体の調製に
生物化学的/生理学的作用
スフィンガニン(d18:0)のレベルは、遺伝性感覚性ニューロパチー1型細胞では変化しません。d18:0の蓄積は腫瘍低酸素症で認められます。微生物の多様性を研究するためのバイオマーカーとして有用です。
包装
5 mL琥珀色ガラス製スクリューキャップバイアル(860498P-10 mg)
5 mL琥珀色ガラス製スクリューキャップバイアル(860498P-100 mg)
5 mL琥珀色ガラス製スクリューキャップバイアル(860498P-25 mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
860498P-BULK:
860498P-VAR:
860498P-100MG:
860498P-10MG:
860498P-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sunyoung Hwang et al.
Cell reports, 29(8), 2473-2488 (2019-11-21)
An abnormal number of chromosomes, or aneuploidy, accounts for most spontaneous abortions, causes developmental defects, and is associated with aging and cancer. The molecular mechanisms by which aneuploidy disrupts cellular function remain largely unknown. Here, we show that aneuploidy disrupts
Altered sphingolipid metabolism induced by tumor hypoxia-new vistas in glycolipid tumor markers
Yin J, et al.
Febs Letters, 584(9), 1872-1878 (2010)
Mirthe Muilwijk et al.
BMJ open diabetes research & care, 8(1) (2020-05-08)
People of South Asian origin are at high risk of type 2 diabetes (T2D), but the underpinning mechanisms are not fully understood. We determined ethnic differences in acylcarnitine, amino acid and sphingolipid concentrations and determined the associations with T2D. Associations
Identification of a feedback loop involving beta-glucosidase 2 and its product sphingosine sheds light on the molecular mechanisms in Gaucher disease
Schonauer S, et al.
Test, 292(15), 6177-6189 (2017)
Transcription factor Ctip2 controls epidermal lipid metabolism and regulates expression of genes involved in sphingolipid biosynthesis during skin development
Wang Z, et al.
The Journal of Investigative Dermatology, 133(3), 668-676 (2013)