包装
pkg of 1 × 5 mg (860597P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 860597P
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]2CO)O
InChI
1S/C54H101NO13/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-46(59)55-42(43(58)37-35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2)41-65-53-51(64)49(62)52(45(40-57)67-53)68-54-50(63)48(61)47(60)44(39-56)66-54/h17-18,35,37,42-45,47-54,56-58,60-64H,
詳細
生物化学的/生理学的作用
Jan Code
860597P-5MG:
860597P-BULK:
860597P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)