アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
ethanol solution
包装
package of 1 × 100 μg ((860735E-100UG))
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O)[C@@]([H])(N)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H]([C@H]1CO)O.[NH4+]
InChI
1S/C24H47NO10S.H3N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(27)18(25)17-33-24-22(29)23(35-36(30,31)32)21(28)20(16-26)34-24;/h14-15,18-24,26-29H,2-13,16-17,25H2,1H3,(H,30,31,32);1H3/b15-14+;/t18-,19+,20+,21-,22+,23-,24+;/m0./s1/i1D3,2D2,3D2;
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F
引火点(℃)
13 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
860735E-VAR:
860735E-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)