安全性情報
870129C
Avanti
18:1 DBCO PE
Avanti Research - A Croda Brand 870129C
別名:
18:1 DBCO PE, 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-dibenzocyclooctyl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
形状
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (870129C-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 870129C
濃度
10 mg/mL (870129C-25mg)
脂質タイプ
headgroup modified lipids
click reagents
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
18:1 DBCO PE, also known as 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-dibenzocyclooctyl, is a head group modified lipid containing dibenzocyclooctyne (DBCO). It is mostly used as a click reagent.
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (870129C-25mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
870129C-25MG:4548173356235
870129C-BULK:
870129C-VAR:
試験成績書(COA)