包装
pkg of 1 × 5 mg (870736P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 870736P
アプリケーション
lipidomics
脂質タイプ
coenzymes
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C39H66N7O17P3S.3H3N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-30(48)67-23-22-41-29(47)20-21-42-37(51)34(50)39(2,3)25-60-66(57,58)63-65(55,56)59-24-28-33(62-64(52,53)54)32(49)38(61-28)46-27-45-31-35(40)43-26-44-36(31)46;;;/h8-9,11-12,26-28,32-34,38,4
Jan Code
870736P-BULK:
870736P-5MG:
870736P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)