メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1906
包装
1 ea of 1 × (with stopper and crimp cap (LM1906-1EA))
アプリケーション
lipidomics
metabolomics
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@H](OP([O-])(O)=O)[C@@H](OP(O)([O-])=O)[C@H]1O)=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C46H84O22P4.4H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-21-23-25-27-29-31-33-35-40(48)64-38(36-62-39(47)34-32-30-28-26-24-22-18-16-14-12-10-8-6-4-2)37-63-72(60,61)68-43-41(49)44(65-69(51,52)53)46(67-71(57,58)59)45(42(43)50)66-70(54,55)56;;;;/h11,13,17,19,21,23,2
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- 超高速液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析(UPLC/MS)の脂質標準として
- Drosophila(ショウジョウバエ)幼虫組織からの脂質抽出の内部標準として
- メチル化ホスファチジルイノシトールリン酸(PIP)の液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析(LC-MS/MS)の内部標準として
生物化学的/生理学的作用
Jan Code
LM1906-1EA:
LM1906-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)