Merck
D-178
Supelco
Dehydro Aripiprazole-D8 solution
100 μg/mL (Methanol with 5% 1 N HCl), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H17D8Cl2N3O2
分子量:
454.42
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL (Methanol with 5% 1 N HCl)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
詳細
This stable-labeled internal standard is suitable for use in LC/MS or GC/MS applications including forensic or clinical toxicology analysis and urine drug testing. Dehydro Aripiprazole is the primary, active metabolite of aripiprazole, marketed as the atypical antipsychotic Abilify® for the treatment of schizophrenia, bipolar disorder, and clinical depression.
法的情報
Abilify is a registered trademark of Otsuka Pharmaceutical Co.
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D-178-1ML:
試験成績書(COA)