特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
濃度
1.0 mg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])Oc1ccc2C[C@@H]3[C@@H]4CCC(=O)[C@@H]5Oc1c2[C@]45CCN3C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C18H21NO3/c1-19-8-7-18-11-4-5-13(20)17(18)22-16-14(21-2)6-3-10(15(16)18)9-12(11)19/h3,6,11-12,17H,4-5,7-9H2,1-2H3/t11-,12+,17-,18-/m0/s1/i1D3,2D3
InChI Key
LLPOLZWFYMWNKH-CWCHNPBGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Quantitative Analysis of HydrocoDoneand Metabolites: A study developed a quantitative method for analyzing hydrocodone, hydromorphone, and norhydrocoDonein human plasma using liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS). Utilizing Hydrocodone-D₆ as an internal standard, this method ensures high accuracy and reproducibility in pharmacokinetic and bioanalytical research, pivotal for understanding the metabolism of opioid compounds and enhancing drug safety evaluations (Valtier et al., 2013).
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
H-048-1ML:
H-048-CC:
試験成績書(COA)