Merck
T-027
Supelco
cis-トラマドール 塩酸塩 溶液
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H26ClNO2
CAS番号:
分子量:
299.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
形状
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.COc1cccc(c1)[C@@]2(O)CCCC[C@@H]2CN(C)C
InChI
1S/C16H25NO2.ClH/c1-17(2)12-14-7-4-5-10-16(14,18)13-8-6-9-15(11-13)19-3;/h6,8-9,11,14,18H,4-5,7,10,12H2,1-3H3;1H/t14-,16+;/m1./s1
InChI Key
PPKXEPBICJTCRU-XMZRARIVSA-N
詳細
この認証標準物質は、法医学的分析や臨床毒性評価から、尿中薬物検査や製薬研究まで、さまざまなLC/MSやGC/MS用途の較正や管理における標準物質としての使用に適しています。トラマドールは、中等度から重度の疼痛の緩和に用いられる合成鎮痛薬です。関節リウマチから線維筋痛症まで幅広い用途があります。
アプリケーション
  • 薬物動態におけるエナンチオマー分析:ある研究では、液体クロマトグラフィー質量分析(LC-MS/MS)を使用して、ヒト全血中のトラマドールとエナンチオマーを含むその代謝物の定量について詳細に説明しました。この研究は、シストラマドールの薬物動態を理解するために不可欠であり、疼痛管理への応用をサポートし、鎮痛効果と安全性に関する医薬品研究の精度を高めます(Haage et al., 2016)。
  • 向精神薬の検出: 別の研究では、尿中のトラマドールを含む新しい向精神物質を検出するための多成分 LC-MS/MS スクリーニング法が開発されました。この方法は法医学および臨床毒物学にとって極めて重要であり、シストラマドールなどの物質の乱用可能性に関する洞察を提供し、規制物質の規制監視に役立ちます(Al-Saffar et al., 2013)。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T-027-CC:
T-027-1ML:4548173333328
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
資料
This article presents an LC-MS/MS method for the determination of tramadol in urine samples using reversed-phase LC-MS/MS aided by isotope internal standards.
Although both biphenyl and phenyl-hexyl phases can resolve these compounds, the former exhibits excellent peak shape and substantially less silanol-derived ion exchange activity.