安全性情報
04-958
Sigma-Aldrich
抗ベータカテニン抗体、クローン7F7.2
clone 7F7.2, Upstate®, from mouse
別名:
Beta Catenin, Catenin (cadherin-associated protein), beta 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
7F7.2, monoclonal
application:
ICC
WB
化学種の反応性:
rat, mouse, human
テクニック:
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
7
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
7F7.2, monoclonal
化学種の反応性
rat, mouse, human
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CTNNB1(1499)
mouse ... Ctnnb1(12387)
rat ... Ctnnb1(84353)
詳細
カテニンは、動物細胞のカドヘリン細胞接着分子との複合体に存在するタンパク質です。同定された最初の2つのカテニンは、α-カテニンおよびβ-カテニンとして知られるようになりました。α-カテニンはβ-カテニンと結合でき、アクチンとも結合できます。β-カテニンは、一部のカドヘリンの細胞質ドメインと結合します。β-カテニンの配列決定を行ったところ、アルマジロファミリータンパク質のメンバーであることが明らかになりました。これらのタンパク質には、タンパク質-タンパク質結合に特化した、いわゆるアルマジロリピートドメインの複数のコピーがあります。β-カテニン産生の増加が、基底細胞癌患者に認められており、関連腫瘍の増殖の増加につながっています。β-カテニンがカドヘリンおよびα-カテニンと会合していない場合は、カテニンベータ相互作用タンパク質1(ICAT)および大腸腺腫症(APC)などの他のタンパク質と相互作用できます。最近のエビデンスから、 β-カテニンが、肝臓発生(胚および生後)、部分肝切除後の肝臓再生、HGF誘導性肝腫大,肝臓のゾーニング、肝癌の病態形成などの、肝臓生物学のさまざまな側面において、重要な役割を果たすことが示唆されています。
特異性
この抗体は、ベータカテニンを認識します。
免疫原
全長、GSTタグ付きリコンビナントベータカテニン。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング0.5-2 µg/mLで使用、HEK293細胞ライセート中のベータカテニンを検出できます。
この抗ベータカテニン抗体、クローン7F7.2は、ベータカテニンの検出において、WB、ICでの使用が検証されています。
研究カテゴリー
シグナル伝達
研究サブカテゴリー
発生シグナル伝達
品質
HEK293細胞ライセートのウェスタンブロットで常に評価されています。
ターゲットの説明
92 kDa
関連事項
代替品:04-1002
物理的形状
0.1 M Tris-グリシン、pH 7.4、150 mM NaCl、0.05%アジ化ナトリウムを含むバッファー中の精製マウスモノクローナル IgG1κ。
フォーマット:精製
プロテインG精製
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
HEK293細胞ライセート、PC12細胞ライセート、NIH/3T3細胞ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
04-958:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Penelope M Tsimbouri et al.
Nature biomedical engineering, 1(9), 758-770 (2017-09-01)
Bone grafts are one of the most commonly transplanted tissues. However, autologous grafts are in short supply, and can be associated with pain and donor-site morbidity. The creation of tissue-engineered bone grafts could help to fulfil clinical demand and provide
Na Li et al.
International journal of molecular sciences, 17(4) (2016-04-23)
R-spondin proteins are novel Wnt/β-catenin agonists, which signal through their receptors leucine-rich repeat-containing G-protein coupled receptor (LGR) 4/5/6 and substantially enhance Wnt/β-catenin activity. R-spondins are reported to function in embryonic development. They also play important roles in stem cell functions
Wei Feng et al.
Molecular medicine reports, 12(3), 4727-4733 (2015-06-23)
Previous studies have demonstrated that the Wnt/β‑catenin signaling pathway is critical to the induction and maintenance of chronic neuropathic pain caused by peripheral inflammation and nerve damage. Emerging evidence from recent studies suggests that epigenetic mechanisms may also be critical
Lei Wang et al.
Oncology reports, 42(5), 2169-2178 (2019-08-23)
Esophageal adenocarcinoma (EAC) is an aggressive and challenging disease to treat, with an overall five‑year survival rate of <20%. Early malignant cell dissemination contributes to this poor prognosis. Epithelial‑mesenchymal transition (EMT) induces the invasion and metastasis of carcinoma cells. Empty
Miriam Mecha et al.
Journal of neuroinflammation, 17(1), 88-88 (2020-03-21)
The participation of microglia in CNS development and homeostasis indicate that these cells are pivotal for the regeneration that occurs after demyelination. The clearance of myelin debris and the inflammatory-dependent activation of local oligodendrocyte progenitor cells in a demyelinated lesion