05-1527
Anti-eIF4A3 Antibody, clone 3F1
clone 3 F 1, from mouse
別名:
ATP-dependent RNA helicase DDX48, ATP-dependent RNA helicase eIF4A-3, DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 48, DEAD box protein 48, Eukaryotic initiation factor 4A-like NUK-34, Eukaryotic translation initiation factor 4A isoform 3, Nuclear matrix prote
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3 F 1, monoclonal
化学種の反応性
human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
mouse
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... EIF4A3(9775)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
RNA代謝及び結合タンパク質
Immunocytochemistry: Reported by independent laboratory using representative lot.
品質
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected eIF4A3 on 10 µg in HeLa cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
HeLa cell lysate
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
05-1527:
試験成績書(COA)