安全性情報
05-180
Sigma-Aldrich
抗コルタクチン(p80/85)抗体、クローン4F11
clone 4F11, Upstate®, from mouse
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4F11, monoclonal
化学種の反応性
mouse, bovine, hamster, human, rat, avian
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CTTN(2017)
詳細
コルタクチンは多くの細胞タイプに、p80およびp85 kDaタンパク質として存在します。 このタンパク質は、チロシンキナーゼpp60SRCの主要な基質として最初に同定されました。このタンパク質の主要な構造的特徴は、N末端に5個半の37アミノ酸の繰り返し配列があることであり、これらがアクチン結合に関与していると考えられています。 この反復領域はタンパク質の約3分の1を占めています。 反復領域の後にはヘリックス領域、続いてプロリンリッチ領域、最後にC末端のSH3ドメインが続きます。 プロリンリッチドメインは、v-srcのSH2ドメインに結合すると考えられています。v-srcは、コルタクチンをリン酸化することが知られている正常c-srcのウイルス版です。 コルタクチンはマイクロフィラメントを束ねており、この束化はチロシンリン酸化によって阻害されます。 コルタクチンのチロシンリン酸化に至る経路を活性化する1つの経路は、脳微小血管内皮細胞の細胞接着分子に起因します。もう1つは増殖因子ですが、おそらくpp60srcの活性化のための非常に多くの機構は、コルタクチンのリン酸化とそれに続くアクチン結合の喪失ももたらすと考えられています。
特異性
コルタクチンを認識します。
免疫原
活性化pp60srcを発現しているニワトリ胚線維芽細胞由来のアフィニティ精製チロシンリン酸化タンパク質の混合物
アプリケーション
抗コルタクチン(p80/85)抗体、クローン4F11は、コルタクチン (p80/85)に対する抗体であり、IC、IH、IP、WBでの使用が文献発表され検証されています。
研究カテゴリー
細胞構造
研究サブカテゴリー
細胞骨格
品質
マウス3T3/A31細胞ライセートまたはニワトリ線維芽細胞srcでトランスフォームした細胞ライセートで常に評価されています。
ターゲットの説明
80 kDaおよび85 kDa
物理的形状
0.05%アジ化ナトリウムを含む10mM PBS、pH 7.4中の精製免疫グロブリン。
フォーマット:精製
プロテインG精製
保管および安定性
出荷日から2年間、-20°Cで保存できます。凍結融解を繰り返さないため、分注してください。製品の回収率を最大化するため、解凍した後キャップを開ける前に、元のバイアルを遠心してください。
アナリシスノート
コントロール
同梱されているポジティブコントロール:3T3細胞ライセート(12-305) その他のコントロール:PC-12細胞ライセート、HeLa全細胞ライセートまたはA-431全細胞ライセート
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
05-180:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Inactivation of Src family kinases inhibits angiogenesis in vivo: implications for a mechanism involving organization of the actin cytoskeleton.
Witold W Kilarski, Natalia Jura, Par Gerwins
Experimental Cell Research null
Direct interaction between caldesmon and cortactin.
Renjian Huang, Gong-Jie Cao, Hongqiu Guo, Jolanta Kordowska, C-L Albert Wang
Archives of Biochemistry and Biophysics null
Xiaolin Sun et al.
Carcinogenesis, 30(12), 2109-2116 (2009-10-22)
Abl interactor 1 (Abi1) is a key regulator of actin polymerization/depolymerization. The involvement of Abi1 in the development of abnormal cytoskeletal functions of cancer cells has recently been reported. It remains unclear, however, how Abi1 exerts its effects in tumor
Hippocampal Cortactin Levels are Reduced Following Spatial Working Memory Formation, an Effect Blocked by Chronic Calpain Inhibition.
Olson, ML; Ingebretson, AE; Harmelink, KM
Brain sciences null
Tuba stimulates intracellular N-WASP-dependent actin assembly.
Kovacs, EM; Makar, RS; Gertler, FB
Journal of Cell Science null