06-1283
Anti-acetyl-p53 (Lys320) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Antigen NY-CO-13, Phosphoprotein p53, Tumor suppressor p53, p53 antigen, p53 transformation suppressor, p53 tumor suppressor, transformation-related protein 53, tumor protein p53
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
bovine (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
acetylation (Lys320)
遺伝子情報
human ... TP53(7157)
詳細
a) Most of them are missense point mutations giving rise to an altered protein function.
b) Many -but not all- mutant p53 proteins exhibit a common mutant structure, which can be recognized by monoclonal antibodies specific for p53 in the mutant conformation.
特異性
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
転写因子
Western Blot (SNAP ID) Analysis: 5 µg/mL antibody detected p53 on 10 µg of recombinant proteins.
品質
Western Blotting Analysis: 5 µg/mL of a representative lot of this antibody detected p53 on 10 µg of A549 cells treated with UV & TSA lysate.
ターゲットの説明
関連事項
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Recombinant proteins
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
06-1283:
試験成績書(COA)