Merck
すべての画像(8)
主要文書
安全性情報
06-680
Sigma-Aldrich
抗アンドロゲン受容体抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Androgen receptor, Dihydrotestosterone receptor, Nuclear receptor subfamily 3 group C member 4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
rat, human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
bovine (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
テクニック
ChIP: suitable (ChIP-seq)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
遺伝子情報
bovine ... Ar(280675)
dog ... Ar(403588)
human ... AR(367)
mouse ... Ar(11835)
rat ... Ar(24208)
詳細
アンドロゲン受容体(AR)は、テストステロンとジヒドロテストステロンのいずれかの男性ホルモンと結合することによって活性化される、核内受容体の一種です。アンドロゲン受容体は主にDNA結合転写因子として機能して、遺伝子発現を調節します。ただし、アンドロゲン受容体には、DNA結合とは無関係の別の機能もあります。アンドロゲン受容体はプロゲステロン受容体と最も密接に関係しており、また高用量のプロゲスチンはアンドロゲン受容体を遮断できます。
免疫原
エピトープ:この抗体はアンドロゲン受容体のN末端内の調節領域を認識します。
ラットアンドロゲン受容体のN末端に相当するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
免疫沈降:34 µLで使用、1000 µgのLNCaP細胞ライセートからアンドロゲン受容体を免疫沈降できます。
フローサイトメトリー:希釈倍率1:300で使用、0.2X10E6個のMCF-7細胞においてアンドロゲン受容体を検出できます。
クロマチン免疫沈降:この抗体は、独立した研究所において、7 kD-PSAプロモーター、種々のARポリAレンチウイルスベクター、およびフラグタグ付きhZMIZ1ベクターで安定的にトランスフェクトされたDU145細胞からアンドロゲン受容体を免疫沈降しました(Li, X., et al. (2011).PLoS One.6(9):e25040)。.
免疫組織染色:この抗体は、独立した研究所において、胎児ラット組織、新生児ラット睾丸組織、および成体ラット睾丸組織でアンドロゲン受容体を検出しました(Nation, T., et al. (2010).J Pediatr Surg.46(8): 1539-1543.)。
免疫細胞染色:この抗体は、独立した研究所において、アンドロゲン受容体で安定的にトランスフェクトされたMCF-7細胞でアンドロゲン受容体を検出しました(Ghatge, R. P., et al. (2005).Breast Cancer Res. 7(6):R1036-1050.)。
クロマチン免疫沈降-配列分析:この抗体は、独立した研究所において、特定の処理条件下でLNCaP細胞ライセートからアンドロゲン受容体を免疫沈降しました(Zhao, J. C., et al. (2012).Genome Res. 22(2):322-331.)。
免疫細胞染色:希釈倍率1:1000で使用、LNCaP細胞でアンドロゲン受容体を検出できます。
抗アンドロゲン受容体抗体、PG-21は、ジヒドロテストステロン受容体としても知られるアンドロゲン受容体を検出するためのウサギポリクローナル抗体であり 、ICC、IHC、IP、WBでテストされています。
研究のカテゴリ
エピジェネティックスおよび核機能
研究のサブカテゴリ
転写因子
品質
LNCaP細胞ライセートでウェスタンブロッティングにより評価。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、10 µgのLNCaP細胞ライセートでアンドロゲン受容体を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約110 kDa
物理的形状
アフィニティー精製
精製ウサギポリクローナル抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシン緩衝液(pH7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
06-680:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The progestational and androgenic properties of medroxyprogesterone acetate: gene regulatory overlap with dihydrotestosterone in breast cancer cells.
Ghatge, Radhika P, et al.
Breast Cancer Research, 7, R1036-R1050 (2005)
Androgen influence on prefrontal dopamine systems in adult male rats: localization of cognate intracellular receptors in medial prefrontal projections to the ventral tegmental area and effects of gonadectomy and hormone replacement on glutamate-stimulated extracellular dopamine level.
Aubele, T; Kritzer, MF
Cerebral Cortex (1991)
Neonatal MeCP2 is important for the organization of sex differences in vasopressin expression.
Forbes-Lorman, RM; Rautio, JJ; Kurian, JR; Auger, AP; Auger, CJ
Epigenetics null
Hemostatic gelatin sponge is a superior matrix to matrigel for establishment of LNCaP human prostate cancer in nude mice.
Cui, L; Chen, P; Tan, Z; Li, W; Dong, Z
Prostate null
Xiaomeng Li et al.
PloS one, 6(9), e25040-e25040 (2011-09-29)
The androgen receptor (AR) is a ligand-induced transcription factor and contains the polyglutamine (polyQ) tracts within its N-terminal transactivation domain. The length of polyQ tracts has been suggested to alter AR transcriptional activity in prostate cancer along with other endocrine