Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
07-1401
Sigma-Aldrich
抗GLUT-1抗体、CT
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Glucose Transporter type 1, Solute carrier family 2, facilitated glucose transporter, member 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
mouse (Human. Predicted to react with Mouse based on 100% sequence homology.)
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SLC2A1(6513)
詳細
Solute carrierファミリー2 促進性グルコース輸送体メンバー1 (UniProt:P11166、別名:グルコース輸送体1型、赤血球/脳、GLUT-1、HepG2グルコース輸送体)は、ヒトのSLC2A1(別名:GLUT1)遺伝子(Gene ID:6513)によってコードされています。グルコース輸送体は、細胞によるグルコースの取り込みを促進する膜内在性タンパク質のファミリーです。GLUT-1~7と称する7種類のグルコース輸送体タンパク質が報告されています。GLUT-1は高度に保存された、広範に分布するマルチパス膜タンパク質であり、恒常的に生成されるグルコースの取り込みを担っています。GLUT-1の基質特異性は極めて幅広く、ペントース類とヘキソース類をはじめさまざまなアルドース類を輸送できます。GLUT-1は、胎児および胎児組織における主要グルコース輸送体です。多くの臓器で、血液-組織関門である内皮細胞にGLUT-1が集まっています。このため、GLUT-1は、受動拡散による低分子溶質へのアクセスが限られている臓器と血液との間を往復するという、特殊な役割を担っています。また、哺乳類の赤血球膜にも豊富に存在しており、赤血球の細胞質–血漿間でグルコースを迅速に平衡化することができます。GLUT-1濃度は、腫瘍形成時に増加する頻度が高いと報告されています。SLC2A1遺伝子の変異は、乳児期発症のてんかん性脳症、発達遅延、小頭症および協調運動失調、ならびに発作性運動誘発性ジスキネジアを特徴とするGLUT-1およびGLUT-2の欠損症候群1に関連します。
特異性
このウサギポリクローナル抗体は、グルコース輸送体1型(GLUT-1)を特異的に検出します。C末端領域に由来する12アミノ酸内のエピトープをターゲットとします。
免疫原
エピトープ:C末端
ヒトグルコース輸送体1(GLUT-1)のC末端に相当するKLH結合直鎖ペプチド
アプリケーション
テスト済み用途
  • 免疫細胞染色:希釈倍率1:500で使用、A431細胞のGLUT-1を検出できます。
  • 免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:1,000で使用、ヒト膵臓、ヒト肺およびヒト胎盤組織切片でGLUT-1を検出できます。
  • 注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗GLUT-1抗体(カタログ番号:07-1401)はグルコース輸送体メンバー1を検出するウサギポリクローナル抗体であり、ウェスタンブロッティング、免疫組織染色(パラフィン)および免疫細胞染色での使用がテストされています。
研究カテゴリー
シグナル伝達
研究サブカテゴリー
インスリン/エネルギーシグナル伝達
品質
ヒト臍帯静脈内皮細胞(HUVEC)ライセートでウェスタンブロッティングにより評価されています。
  • ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、ヒト臍帯静脈内皮細胞(HUVEC)ライセート中のGLUT-1を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約54 kDa;算出値:54.08 kDa。一部のライセートでは、特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
関連事項
先発品:AB1340
物理的形状
アフィニティー精製
精製ウサギポリクローナル抗体。0.02 Mリン酸バッファー(pH 7.6)+0.25 M NaCl溶液、0.1%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
推奨貯蔵法:+2°C~+8°C。
アナリシスノート
コントロール
Jurkat細胞ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
07-1401:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Critical role for lactate dehydrogenase A in aerobic glycolysis that sustains pulmonary microvascular endothelial cell proliferation.
Parra-Bonilla, G; Alvarez, DF; Al-Mehdi, AB; Alexeyev, M; Stevens, T
American Journal of Physiology. Lung Cellular and Molecular Physiology null
I W Smoak et al.
Anatomy and embryology, 201(5), 327-333 (2000-06-06)
The embryonic heart depends on glucose during early organogenesis. Glut-1 functions in constitutive glucose uptake in adult tissues and is the predominant glucose transporter in embryonic and fetal tissues. This study focuses on Glut-1 expression in the heart during normal
GLUT4 and UBC9 protein expression is reduced in muscle from type 2 diabetic patients with severe insulin resistance.
Kampmann, U; Christensen, B; Nielsen, TS; Pedersen, SB; ?rskov, L; Lund, S; M?ller, N; Jessen, N
Testing null
Expression of glucose transporter GLUT3 by endotoxin in cultured rat astrocytes: the role of nitric oxide.
Cidad, P, et al.
Journal of Neurochemistry, 79, 17-24 (2001)
GLUT1 protein expression correlates with unfavourable histologic category and high risk in patients with neuroblastic tumours.
Ramani, Pramila, et al.
Virchows Archiv (2013)