化学種の反応性
human, vertebrates
包装
antibody small pack of 25 μg
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
ChIP: suitable (ChIP-seq)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer139)
遺伝子情報
human ... HIST2H2AC(8338)
詳細
ヒストンH2Aは、真核細胞のクロマチン構造に関わる5種類の主要なヒストンタンパク質の1つです。H2Aは、中心的な球状ドメインと長いN末端尾部を特徴とし、「ひも構造に付着したビーズ状」のヌクレオソーム構造に関わっています。
特異性
Ser139でリン酸化されたヒストンH2A.X
配列相同性の保存に基づき、幅広い種での交差反応性が予想されています。
免疫原
エピトープ:a.a. 134-142
アプリケーション
免疫沈降:
本抗体は、リン酸化H2A.Xの免疫沈降に成功したことが独立ラボにより確認されています。
本抗体は、リン酸化H2A.Xの免疫沈降に成功したことが独立ラボにより確認されています。
抗リン酸化H2A.X(Ser139)抗体は、リン酸化H2A.X(Ser139)(別名:histone 2 H2ac、histone IIa)を検出するためのウサギポリクローナル抗体であり、IPおよびWBで検証されています。&&
品質
未処理およびスタウロスポリン処理済みJurkatライセートのウェスタンブロッティングによりルーチン評価済み。
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:500で使用、10 μgのスタウロスポリン処理済みJurkatライセート中でリン酸化H2A.Xを検出できます。
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:500で使用、10 μgのスタウロスポリン処理済みJurkatライセート中でリン酸化H2A.Xを検出できます。
ターゲットの説明
15 kDa
関連事項
代替品:MABE205
物理的形状
フォーマット:精製
保管および安定性
-20°Cで受領日から1年間安定です。
取扱い推奨事項:受領後キャップを取り外す前に、バイアルを遠心して、溶液を穏やかに混合してください。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。
IgGを損傷し、製品の性能に影響を及ぼす可能性のある凍結/融解の繰り返しは避けてください。注記:-20°C未満の冷凍庫温度にばらつきがあると、グリセロールを含む水溶液が保管中に凍結するおそれがあります。
取扱い推奨事項:受領後キャップを取り外す前に、バイアルを遠心して、溶液を穏やかに混合してください。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。
IgGを損傷し、製品の性能に影響を及ぼす可能性のある凍結/融解の繰り返しは避けてください。注記:-20°C未満の冷凍庫温度にばらつきがあると、グリセロールを含む水溶液が保管中に凍結するおそれがあります。
アナリシスノート
コントロール
スタウロスポリン処理Jurkatライセート、UV処理HT-29細胞、ドキソルビシン処理HT-29細胞。
スタウロスポリン処理Jurkatライセート、UV処理HT-29細胞、ドキソルビシン処理HT-29細胞。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
07-164-100UG:
07-164:
07-164-25UG:
試験成績書(COA)
Nature cell biology, 16(9), 864-875 (2014-08-05)
Epithelial-mesenchymal transition (EMT) is associated with characteristics of breast cancer stem cells, including chemoresistance and radioresistance. However, it is unclear whether EMT itself or specific EMT regulators play causal roles in these properties. Here we identify an EMT-inducing transcription factor
Loss of ATM/Chk2/p53 pathway components accelerates tumor development and contributes to radiation resistance in gliomas.
Cancer Cell null
Human molecular genetics, 23(13), 3421-3431 (2014-03-13)
Oligo- and azoospermia are severe forms of male infertility. However, known genetic factors account only for a small fraction of the cases. Recently, whole-exome sequencing in a large consanguineous family with inherited premature ovarian failure (POF) identified a homozygous frameshift
ASY1 mediates AtDMC1-dependent interhomolog recombination during meiosis in Arabidopsis.
Genes & Development null
Disparity of histone deacetylase inhibition on repair of radiation-induced DNA damage on euchromatin and constitutive heterochromatin compartments.
Oncogene null