無菌性
sterile; γ-irradiated
フォーム
powder (dehydrated (DCM))
メーカー/製品名
ReadyCult®
テクニック
microbiological culture: suitable
pH
7.3-7.7 (25 °C, 17.8 g/L in H2O, after autoclaving)
溶解性
17.8 g/L
アプリケーション
food and beverages
microbiology
保管温度
15-25°C
適合性
Enterococcus spp.
関連するカテゴリー
関連事項
アナリシスノート
- clearness:
clear
- colour: yellowish to yellowish-brown
pH-value (25 °C): 7.3 - 7.7
Inoculum on reference medium
- Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009):
10 - 100
- Enterococcus durans ATCC 19432: 10 - 100
- Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034): ≥ 1000
Growth
- Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009):
fair to good
- Enterococcus durans ATCC 19432: fair to good
- Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034): fair to good
Colour change to green-blue
- Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009):
+
- Enterococcus durans ATCC 19432: +
- Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034): -
Incubation: 24 - 48 hrs.; 35 °C; aerobic.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
補足的ハザード
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
試験成績書(COA)
資料
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms