Merck
1.02790
Supelco
Copper(II) sulfate pentahydrate
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
別名:
Copper(II) sulfate pentahydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CuO4S · 5H2O
CAS番号:
分子量:
249.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-847-6
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
製品種目
EMSURE®
アッセイ
99.0-100.5% (iodometric)
フォーム
solid
有効性
960 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
不純物
≤0.005% Insoluble matter
pH
3.5-4.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
110 °C (230 °F)
密度
2.284 g/cm3 at 20 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.0005%
微量陽イオン
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.003%
K: ≤0.001%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.005%
Pb: ≤0.005%
Zn: ≤0.03%
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Cu+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
InChI Key
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • Synthesis and antifungal activity of slow-release pyridinylcarbonyl chitooligosaccharide copper complexes.: This study explores the synthesis of slow-release copper complexes with antifungal properties, highlighting their potential applications in agricultural and medical settings (Liu et al., 2022).
関連事項
Replaces: CX2185; CX2185-1; CX2185-5; CX2185-7; CX2185-20
アナリシスノート
Assay (iodometric): 99.0 - 100.5 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.003 %
K (Potassium): ≤ 0.001 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Ni (Nickel): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.005 %
Zn (Zinc): ≤ 0.03 %
Corresponds to ACS,ISO,Reag. Ph Eur
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3