Merck
1.03587
Sigma-Aldrich
ジメチルスルホキシド-d6
with TMS (0.1 vol.%), deuteration degree min. 99.9% for NMR spectroscopy MagniSolv
別名:
(メチルスルホキシド)-d6, DMSO-d6, ヘキサジューテロジメチルスルホキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CD3)2SO
CAS番号:
分子量:
84.17
Beilstein:
1237248
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
EC Index Number:
218-617-0
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.42 mmHg ( 20 °C)
品質水準
形状
liquid
自己発火温度
573 °F
有効性
14500 mg/kg LD50, oral (Rat)
40000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
42 %
テクニック
NMR: suitable
不純物
≤0.02% Water (H<SUB>2</SUB>O) (NMR)
≤0.03% Water (H<SUB>2</SUB>O + D<SUB>2</SUB>) (Karl Fischer)
屈折率
n20/D 1.476 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
20.2 °C
転移温度
flash point 88 °C
密度
1.190 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+6
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1D3,2D3
InChI Key
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
規格
Saturation Concentration in Air: 8.0 g/m3 (20 °C)
アナリシスノート
Deuteration degree: ≥ 99.9 %
Water
- K. Fischer, H₂O + D₂O:
≤ 0.03 %
Tetramethylsilane (NMR-spectrum): 0.1
Water
- NMR, H₂O:
≤ 0.02 %
Performance test (NMR-spectrum): passes test
おすすめ製品
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
法的情報
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
190.4 °F
引火点(℃)
88 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体