Merck
1.03804
Supelco
Desiccant sachet 10 g
silica gel with humidity indicator (orangegel) sachet: 7 x 9 cm
別名:
Dessicant bag, Moisture absorber bag
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41123003
NACRES:
NB.51
品質水準
フォーム
granular
損失
≤10% loss on drying, 140°C, 3 h
キャパシティ
250 g/kg water absorbing capacity(20 °C)
mp
>1000 °C
保管温度
2-30°C
アナリシスノート
Water absorption capacity (24 h, 80 % relative humidity): ≥ 20 %
Loss on drying (140°C, 3 h): ≤ 10 %
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg