Merck
1.04761
Supelco
Iodine
sublimated for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
別名:
Iodine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
I2
CAS番号:
分子量:
253.81
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141916
EC Index Number:
231-442-4
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
蒸気圧
0.41 hPa ( 25 °C)
製品種目
EMSURE®
フォーム
solid
有効性
14000 mg/kg LD50, oral (Rat)
1425 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5.4 ( in H2O, saturated solution)
動粘度
0.57 cSt(116 °C) (liquid)
bp
185 °C/1013 hPa
mp
114 °C
溶解性
0.3 g/L
密度
4.93 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
2100 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
II
InChI
1S/I2/c1-2
InChI Key
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Assay (iodometric): 99.8 - 100.5 %
Identity: passes test
Bromide and Chloride (as Cl): ≤ 0.005 %
Non volatile matter (105 °C): ≤ 0.01 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system, Thyroid
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
IN21047610500:
1047610100:
1047610500:
1047610000:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
ISOは2017年、人間の食用を目的とした製品、動物の飼料、および食品製造・取扱いの環境サンプルにおけるサルモネラ属(Salmonella spp.)の水平検出法を規定した新しい規格であるEN ISO 6579-1を発行しました。
EN ISO 6579-1 standard specifies detection of Salmonella spp. in human consumption, animal feed, and environmental samples.