Merck
1.04936
Supelco
塩化カリウム
for analysis EMSURE®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KCl
CAS番号:
分子量:
74.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-211-8
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99.5% (silver nitrate titration)
フォーム:
solid
溶解性:
347 g/L
品質水準
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99.5% (silver nitrate titration)
フォーム
solid
有効性
2600 mg/kg LD50, oral (Rat)
不純物
≤0.01% In water insoluble matter
pH
5.5-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1413 °C/1013 hPa
mp
770 °C (lit.)
溶解性
347 g/L
密度
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
かさ密度
1000 kg/m3
微量陰イオン
bromide (Br-): ≤0.05%
iodide (I-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Ba: ≤0.001%
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤0.0003%
Mg: ≤0.002%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.02%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
リン酸緩衝生理食塩水の調製及びタンパク質の抽出や可溶化に用いられます。
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 99.5 %
In water insoluble matter: ≤ 0.01 %
pH-value (5 %; water): 5.5 - 8.0
Bromide (Br): ≤ 0.05 %
Iodide (I): ≤ 0.002 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Ba (Barium): ≤ 0.001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0003 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.002 %
Na (Sodium): ≤ 0.02 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1049362222:
1049365007:
1049360500:
1049361007:
1049360000:
1049369020:
1049360507:
1049360250:
1049365000:
MX11049360500:
1049369010:
1049361000:
1049369050:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
A complete SEC-UV workflow for quantifying monoclonal antibody fragments, monomers, and aggregates, including procedure for a system suitability test and heat stressing of antibodies.