Merck
1.05057
Supelco
Potassium disulfite
for analysis EMSURE®
別名:
Potassium disulfite, Potassium metabisulfite, Potassium pyrosulfite
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
K2O5S2
CAS番号:
分子量:
222.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
240-795-3
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥96% (iodometric)
フォーム:
solid
溶解性:
450 g/L
品質水準
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥96% (iodometric)
フォーム
solid
有効性
2300 mg/kg LD50, oral (Rat)
不純物
≤0.005% In water insoluble matter
pH
3.0-4.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
150 °C (decomposition)
溶解性
450 g/L
かさ密度
1000‑1300 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.005%
微量陽イオン
As: ≤0.0001%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.0005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.001%
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[K+].[K+].[S](=O)(=O)([S](=O)[O-])[O-]
InChI
1S/2K.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
InChI Key
RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (iodometric): ≥ 96 %
In water insoluble matter: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
As (Arsenic): ≤ 0.0001 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.001 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1