製品名
水酸化アンモニウム 溶液, for analysis EMSURE® ISO,Reag. Ph Eur
認証
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
品質水準
蒸気圧
483 hPa ( 20 °C)
製品種目
EMSURE®
フォーム
liquid
expl. lim.
27 %
bp
37.7 °C/1013 hPa
mp
-57.5 °C
密度
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
InChI Key
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- As a pH-adjusting agent to ensure beneficial alkaline conditions.
- For the accurate measurement of chloride in human serum.
特徴および利点
- Most extensive specifications worldwide
- Tested for up to 70 parameters
- Extraordinary purity
- Verylow limiting values
- Greater accuracy and control of analyses
- Optimized for highly critical and demanding analyses
- Idealfor method development
- Nointerference or contamination due to unknown impurities
包装
Please note the following replacements:
1054321000 (1 L glass bottle) replaced by 1054321011 (1 L HDPE bottle)
1054322500 (2.5 L glass bottle) replaced by 1054322511 (2.5 L HDPE bottle)
More information about our ergonomic and unbreakable HDPE bottles can be found here: www.SigmaAldrich.com/hdpe-bottle
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
試験成績書(COA)
資料
Thin-layer chromatography method for detecting organic impurities in valacyclovir, an antiviral medication, following USP monograph guidelines.
プロトコル
Method: Photometric determination with 3,3'-Diaminobenzidine
この測光試験と透明なろ過済みサンプルを使用して水中のセレンを定量し、445 nmで結果を評価します。
Photometric determination with Cuprizon subsequent to acid mineralisation
酸によるミネラル化後のCuprizonを使用した光度測定
関連コンテンツ
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.