Merck
1.06520
SAFC
Sodium iodide
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP
医薬品製造
別名:
Sodium iodide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
INa
CAS番号:
分子量:
149.89
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-679-3
認証
BP
JP
Ph. Eur.
USP
品質水準
蒸気圧
1 hPa ( 767 °C)
製品種目
EMPROVE® ESSENTIAL
フォーム
solid
pH
6-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1304 °C/1013 hPa
mp
659 °C
密度
3.67 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[Na+].[I-]
InChI
1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
詳細
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
Sodium iodide is used to treat or prevent iodine deficiency caused by poor nutrition or poor absorption by the body. 
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1065205000:
1065209999:
1065209027BWT:
1065205000BWT:
1065209029:
1065208889:
1065209029BWT:
MX11065209999:
1065200000:
MX11065205000:
1065209027:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
ヨウ素 ACS reagent, ≥99.8%, solid
Sigma-Aldrich
207772
ヨウ素