主要文書
1.07605
Millipore
D(-)-Ribose
for biochemistry
別名:
D(-)-Ribose
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H10O5
CAS番号:
分子量:
150.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
EC Index Number:
200-059-4
NACRES:
NA.79
品質水準
フォーム
solid
pH
7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
90-95 °C
密度
0.80 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
480 kg/m3
保管温度
15-25°C
SMILES記法
O1C(C(C(C1CO)O)O)O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-2-3(7)4(8)5(9)10-2/h2-9H,1H2
InChI Key
HMFHBZSHGGEWLO-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Identity (IR-spectrum): passes test
Spec. rotation (α 20/D; 2 %; water): -21.0 - -18.5 °
TLC-Test: passes test
Water: ≤ 0.5 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3