Merck
1.08039
Supelco
Total Hardness Test Kit, titrimetric
titrimetric, for use with MQUANT®
別名:
Total Hardness Visual Test Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
NACRES:
NA.24
製品名
Total Hardness Test, titrimetric, for use with MQUANT®
特定アナライト
calcium, magnesium
品質水準
適合性
for use with MQUANT®
検出方法
titrimetric
保管温度
15-25°C
詳細
Method: titrimetric with titration pipette MQuant®
This MQuant® Total Hardness test (formally MColortest®) is suitable for the titrimetric determination using a graduated syringe. It can be used in:
  • Groundwater, surface water, and seawater
  • Waters from aquaculture
  • Drinking water and mineral water
  • Swimming-pool water
  • Boiler water
Method
Calcium and magnesium ions react with an indicator to form a red complex compound. The indicator is released from this compound by titration with a solution of ethylenedinitrilotetraacetic acid disodium salt dihydrate (Titriplex® III). At the titration end-point the color changes to green. The total hardness is determined from the consumption of titration solution.
法的情報
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1