Merck
1.08165
Supelco
UV-VIS Standard 5: Toluene solution in n-hexane
according to Ph. Eur. resolution power testing, Certipur®
別名:
UV-VIS Standard 5 - Toluene standard solution (0.02% in n-hexane)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
認証
according to Ph. Eur. resolution power testing
製品種目
Certipur®
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
アプリケーション
environmental
industrial qc
フォーマット
mixture
保管温度
15-25°C
アプリケーション
UV-VIS Standard 5: Toluene solution in n-hexane as a reference material for checking the spectral resolution of spectrophotometers in accordance with European Pharmacopoeia (Ph. Eur.) chapter 2.2.25.
特徴および利点
  • It is a solution of 0.02 % toluene in n-hexane
  • Conveniently packed in 10 mL glass ampules. Each box includes 3 single-use ampules
  • Stable solutions in glass ampoules
  • Accreditation according to ISO 17025
  • Traceability to standard reference material from the National Institute of Standards and Technology (NIST) and Physical-Technical Institute (PTB)
  • Includes a certificate of analysis (CoA)
  • Reliable and reproducible results
法的情報
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2