物質
aluminum hardware
品質水準
認証
EN 17141
ISO 14698-1
USP 797
製品種目
MAS-100®
特徴
portable
包装
pkg of 1 kit
メーカー/製品名
MAS-100 NT®
テクニック
active air sampling: suitable
H ×直径
25 cm × 11 cm
重量
2.3 kg (including perforated lid)
ポアサイズ
0.6 mm pore size
アプリケーション
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
適合性
for use with 90 mm Petri dishes
詳細
アプリケーション
構成
その他情報
Safe Lid is a disposable, ready-to use alternative to the autoclavable standard perforated lid made from aluminum. It is made of 100% recyclable Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) and comes in 30 individually double-packed and sterilized pieces per package. The Safe Lid has the same sieve configuration as the standard perforated lid with 300 holes of 0.6 mm diameter. This ensures an identical impact velocity of 19.6 m/s and anominal d50 of 1.1 μm. The simplified validation of the recovery rates according to EN 17141 resulted incomparable values for both perforated lids.
Catalogue number: 1.17421
法的情報
付属品
以下の用途に設定されています
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
私たちの微生物エアーサンプラーは、正確かつ再現性の高い結果を得ることができ、規制が増加し、基準がより厳しくなっている製薬、医療機器、食品および飲料業界において効果的に使用できます。
Detect microbial contamination gases in a few easy and automated steps. The MAS-100 Atmos® compressed gas sampler is simple and safe to use, and compliant with 21 CFR Part 11.
自動化された簡単なステップでガス中の微生物汚染を検出することができます。MAS-100 Atmos™圧縮ガスサンプラーは、シンプルで安全に使用することができ、21 CFR Part 11に準拠しています。
Cell culture media expertise accelerates lab-grown meat and seafood industry with animal-free formulations.