主要文書
1.09734
Supelco
Power Supply
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
NACRES:
SE.11
テクニック
photometry: suitable
適合性
for use with Spectroquant® Nova 30 A
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Nova 60
保管温度
15-25°C
詳細
for NOVA 30A, NOVA 60 and NOVA 60A Spectroquant®
法的情報
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany