主要文書
1.09992
Supelco
Titriplex® III solution
c(Na₂-EDTA 2 H₂O) = 0.1 mol/l, concentrate for preparing 1000 ml volumetric solution for titration, Titrisol®
別名:
Complexometric titrant III
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352107
NACRES:
NA.21
製品名
Titriplex® III solution, for 1000 ml, c(Na₂-EDTA 2 H₂O) = 0.1 mol/l Titrisol®
品質水準
製品種目
Titrisol®
フォーム
liquid
濃度
0.1 M
テクニック
titration: suitable
pH
7.4-7.6 (20 °C in H2O)
密度
1.14 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
アプリケーション
  • The use of Titriplex III for cross-matching for urgent blood transfusions and patients with blood coagulation disorders: Demonstrates the application of Titriplex III in critical healthcare settings, particularly in ensuring the compatibility of blood transfusions, crucial for emergency medical procedures (Fischer & Busch, 1960).
  • Clinical use of ethylenediaminetetracetic acid, sodium salt (Titriplex III) as an anticoagulant: Highlights the role of Titriplex III in enhancing the safety and effectiveness of clinical practices by preventing blood coagulation during medical examinations and treatments (Dettori, 1958).
  • Calcium determination in blood with Titriplex III and indicator buffering tablets: This study showcases the utility of Titriplex III in biochemical analysis, specifically for the precise measurement of calcium levels in blood, an essential process in various diagnostic activities (Steber, 1956).
法的情報
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
CorrosionHealth hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Met. Corr. 1 - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Method: Photometric determination with 3,3'-Diaminobenzidine
この測光試験と透明なろ過済みサンプルを使用して水中のセレンを定量し、445 nmで結果を評価します。