product name
Nitrate Test in freshwater, colorimetric, 10-150 mg/L (NO3-), for use with MCOLORTEST®
特定アナライト
nitrate
品質水準
測定範囲
10-150 mg/L (NO3-)
適合性
for use with MCOLORTEST®
検出方法
colorimetric
保管温度
15-25°C
詳細
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3