Merck
1.14537
Supelco
Nitrogen (total) Cell Test
photometric, 0.5-15.0 mg/L (N), Spectroquant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
NACRES:
NA.24
製品種目
Spectroquant®
品質水準
使用法
sufficient for 25 tests
特定アナライト
nitrogen
測定範囲
0.5-15.0 mg/L (N)
テクニック
photometry: suitable
適合性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
検出方法
photometric (Koroleff digestion, nitrospectral)
保管温度
15-25°C
詳細
Method: photometric 0.5 - 15.0 mg/l N Spectroquant®
The digestion is analogous to DIN EN ISO 11905-1.
This Spectroquant® Nitrogen (total) Cell Test allows the reliable determination of total nitrogen in water samples. Total nitrogen is the sum of total Kjeldahl nitrogen (organic and reduced nitrogen, ammonia), nitrate, and nitrite. Prior to the determination the sample needs to be digested in order to transfer organic and inorganic nitrogen containing compounds into nitrate that further reacts to a photometrically analyzable compound.
The Spectroquant® Cell Tests come with prefilled 16 mm round cells and all the required reagents to perform the analysis according to the instruction leaflet provided.
All Spectroquant® Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
アプリケーション
  • Study on water quality and genotoxicity of surface microlayer and subsurface water in Guangzhou section of Pearl River: This study investigates the water quality in the Pearl River, focusing on nitrogen content analysis and its implications for environmental safety and water management (Yu et al., 2011).
  • Scaling leaf respiration with nitrogen and phosphorus in tropical forests across two continents: Focuses on the ecological aspect of nitrogen cycling, particularly how leaf respiration is scaled with nitrogen content in different forest ecosystems (Rowland et al., 2017).
法的情報
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame over circleCorrosionExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
この全窒素テストキットは従来の方法よりも速く、安全で、正確で、コストもかかりません。全窒素分析テストキットは、プロセス水および廃水中の全窒素レベルを測定するための単一の試験法を提供するために開発されました。
Total Nitrogen Analysis kit offers a fast, accurate, and cost-effective method for water and wastewater testing.
プロトコル
Photometric determination of total nitrogen in soil samples by phosphorus molybdenum blue method using Spectroquant® test kits.