Merck
1.14560
Supelco
COD Test, photometric
photometric, 4.0-40.0 mg/L (COD), Spectroquant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
NACRES:
NA.24
製品名
COD Cell Test, photometric, 4.0-40.0 mg/L (COD), Spectroquant®
製品種目
Spectroquant®
品質水準
使用法
sufficient for 25 tests
アナライトの機能クラス
chemical oxygen demand (COD)
測定範囲
4.0-40.0 mg/L (COD)
テクニック
photometry: suitable
適合性
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
検出方法
photometric
保管温度
15-25°C
詳細
Method: Photometric, 4.0 - 40.0 mg/L, Spectroquant®
The method corresponds to DIN ISO 15705 and is analogous to EPA 410.4, APHA 5220 D, and ASTM D1252-06 B.
The Chemical Oxygen Demand (COD) is a measure for the amount of oxygen consumed during the oxidation of organic matter, which gives a clear indication for the quality of a water source, it is for sure one of the most important parameters in (waste) water analysis. Our Spectroquant® COD Tests allow you to accurately quantify the of COD levels in your sample.
Select the right measurement range for your application needs from our wide range of Spectroquant® COD Tests.
The Spectroquant® Cell Tests come with prefilled 16 mm round cells and all the required reagents to perform the analysis according to the instruction leaflet provided.
All Spectroquant® Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode), which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
法的情報
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
Analytical Method COD measurement in wastewater - Photometric determination of chromate consumption subsequent to digestion in 20 min.
分析法 廃水中のCOD測定 - 20分間分解後のクロム酸塩消費量の光度測定