安全性情報
1.14657
Supelco
Ammonium Test Kit, colorimetric
0.5-10 mg/L (NH₄⁺), MQuant®
別名:
Ammonium Visual Test Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
NACRES:
NA.24
製品名
Ammonium Test in freshwater and seawater, colorimetric, 0.5-10 mg/L (NH4+), for use with MQUANT®
特定アナライト
ammonium
品質水準
測定範囲
0.5-10 mg/L (NH4+)
適合性
for use with MQUANT®
検出方法
colorimetric
保管温度
15-25°C
詳細
Method: colorimetric with color card 0.5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 10 mg/l NH₄⁺ MQuant®
The test measures both ammonium ions and dissolved ammonia in freshwater and seawater. The test kit contains the easy to use colour card.
法的情報
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2