Merck
1.14675
Supelco
CombiCheck 20 Test, photometric
photometric, Spectroquant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
NACRES:
SE.11
製品名
CombiCheck 20, photometric, Spectroquant®
製品種目
Spectroquant®
品質水準
アナライトの機能クラス
chemical oxygen demand (COD)
特定アナライト
ammonium, chloride, nitrate, phosphate, sulfate
テクニック
photometry: suitable
検出方法
photometric (ammonium, chloride, COD, nitrate, phosphorus and sulfate)
フォーマット
multi-component solution
保管温度
15-25°C
詳細
This Spectroquant® CombiCheck 20 is a high-quality laboratory solution used for internal quality control and method-controlling purposes.
These Spectroquant® standard solutions perfectly complement our ready-to-use test kits and photometers within the Spectroquant® portfolio and are ideal for validating international norm methods described in e.g., ISO, EN, APHA, and EPA.
Please visit the Reference Material Quality Grade website to find a comprehensive overview of our different grades of standards.
アプリケーション
CombiCheck 20 can be used to check the photometric measurement system (reagents, measurement device, handling) and the mode of working.
特徴および利点
  • Manufactured and tested in DIN EN ISO 9001:2008 accredited laboratory
  • The solution is pre-diluted to a concentration that falls into the range of our Spectroquant® test kits. This eliminates the need for dilution prior to analysis and hence avoids a common source of error
  • Ready-to-use diluted reference materials (RMs) along with expanded measurement uncertainty ensure absolute precision
  • Accompanied with a certificate of analysis (COA) detailing the certified values, including uncertainty and expiry date
  • Directly traceable to standard reference materials (SRM) from the National Institute of Standards and Technology (NIST) or to United States Pharmacopeia (USP)
  • Reliable and reproducible results
アナリシスノート
Standard Solution Reagent R-1:
Ammonium: 12.0 ± 1.0 mg/L NH4-N
Chloride: 60 ± 10 mg/L Cl COD: 750 ± 75 mg/L COD
Nitrate: 9.0 ± 0.9 mg/L NO3-N
Phosphorous: 8.0 ± 0.7 mg/L PO4-P
Sulfate: 500 ± 75 mg/L SO4
Addition Solution Reagent R-2 (Spike sample):
Ammonium: 8.0 ± 0.8 mg/L NH4-N
Chloride: 40 ± 7 mg/L Cl
COD: 200 ± 40 mg/L COD
Nitrate: 7.5 ± 0.8 mg/L NO3-N
Phosphorous: 5.0 ± 0.5 mg/L PO4-P
Sulfate: 150 ± 30 mg/L SO4
法的情報
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
資料
Optimize measurement reliability with advanced analytical quality assurance and process control using Spectroquant®, MQuant®, TraceCERT®, and more.