119137
CGS 21680 hydrochloride
≥96% (HPLC), solid, adenosine A2A receptor agonist, Calbiochem®
別名:
Adenosine A2A Receptor Agonist I, CGS 21680, Hydrochloride, CGS-21680, CGS21680, 3-(4-(2-((6-amino-9-((2R,3R,4S,5S)-5-(ethylcarbamoyl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)-9H-purin-2-yl)amino)ethyl)phenyl)propanoic acid
About This Item
おすすめの製品
product name
Adenosine A2A Receptor Agonist I, CGS 21680, Hydrochloride,
アッセイ
≥96% (HPLC)
品質水準
形状
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
white
溶解性
DMSO: 100 mM
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
InChI
1S/C23H29N7O6/c1-2-25-21(35)18-16(33)17(34)22(36-18)30-11-27-15-19(24)28-23(29-20(15)30)26-10-9-13-5-3-12(4-6-13)7-8-14(31)32/h3-6,11,16-18,22,33-34H,2,7-10H2,1H3,(H,25,35)(H,31,32)(H3,24,26,28,29)/t16-,17+,18-,22?/m0/s1
InChI Key
PAOANWZGLPPROA-OFRRTHGGSA-N
詳細
包装
警告
物理的形状
再構成
WGK
WGK 2
Jan Code
119137-1MG:
119137-5MG:
119137-MG:
試験成績書(COA)