Merck
1.25060
Millipore
Fractogel® EMD SE Hicap (M)
MiniChrom Fractogel® SE Hicap (M), volume 1 mL, prepacked column
別名:
MiniChrom Column Fractogel® SE Hicap (M), 1 ml
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
形状
prepacked column
column I.D. × L
8 mm × 20 mm
容量
1 mL
保管温度
15-25°C
詳細
8 x 20mm
アナリシスノート
Appearance: passes test
法的情報
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany