Merck
1.70353
Supelco
Sodium ICP standard
traceable to SRM from NIST NaNO₃ in HNO₃ 2-3% 1000 mg/l Na Certipur®
別名:
Sodium Calibration Standard for ICP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
認証
suitable for EPA 200.7
製品種目
Certipur®
テクニック
ICP: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
密度
1.013 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
single component solution
保管温度
15-25°C
詳細
This certified reference material (CRM) is produced in accordance with ISO 17034 and characterized in accordance with ISO/IEC 17025. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from a National Metrology Institute (NMI), e.g. NIST.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
アプリケーション
Sodium ICP standard is a suitable calibration standard for elemental analysis by Inductively Coupled Plasma (ICP) technique.
アナリシスノート
1000 mg/L Na in 2-3% nitric acid, preparedwith high-purity NaNO3, HNO3, and water
その他情報
For a complete product listing of our Certipur® range of CRMs for ICP and AAS, technical information, and example certificates please visit our ICP & AAS standards website
法的情報
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1.70353A.0100:
1703530100:
1.70353.0100DISC:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.