製品名
Autophagy Inhibitor, 3-MA, Autophagy Inhibitor, 3-MA, CAS 5142-23-4, is a cell-permeable autophagic sequestration blocker. Acts as an inhibitor of III PI3-Kinase.
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
white to faint yellow
溶解性
DMSO: 10 mg/mL
water: 5 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N1(C2=NC=NC2=C(N=C1)N)C
InChI
1S/C6H7N5/c1-11-3-10-5(7)4-6(11)9-2-8-4/h2-3H,7H2,1H3
InChI Key
FSASIHFSFGAIJM-UHFFFAOYSA-N
詳細
包装
警告
調製ノート
再構成
その他情報
Hirosako, K., et al. 2004. Biochem. Biophys. Res. Commun.316, 845.
Beugnet, A., et al. 2003. Biochem. J.372, 555.
Eskelinen, E.L., et al. 2002. Traffic3, 878.
Petiot, A., et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 992.
Seglen, P.O. and Gordon, P.B., 1982. Proc. Natl. Acad. Sci. USA79, 1889.
WGK
WGK 3
Jan Code
189490-100MG:
189490-50MG:
189490-MG:
試験成績書(COA)