製品名
Forskolin, Coleus forskohlii,
アッセイ
≥99% (HPLC)
品質水準
フォーム
crystalline solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
色
white to off-white
溶解性
DMSO: 5 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
10-30°C
SMILES記法
O1[C@]2([C@@]([C@@]3([C@@H]([C@@H]([C@@H]2OC(=O)C)O)C(CC[C@@H]3O)(C)C)C)(C(=O)C[C@]1(C)C=C)O)C
InChI
1S/C22H34O7/c1-8-19(5)11-14(25)22(27)20(6)13(24)9-10-18(3,4)16(20)15(26)17(28-12(2)23)21(22,7)29-19/h8,13,15-17,24,26-27H,1,9-11H2,2-7H3/t13-,15-,16-,17-,19-,20-,21+,22-/m0/s1
InChI Key
OHCQJHSOBUTRHG-KGGHGJDLSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
注意
警告
再構成
その他情報
Noveen, A., et al. 1996. Biochem. Biophys. Res. Commun.219, 180.
Galli, C., et al. 1995. J. Neurosci.15, 1172.
Li, X., et al. 1995. Am. J. Physiol.269, C986.
Lomo, J., et al. 1995. J. Immunol.154, 1634.
Uneyama, H., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 168.
Laurenza, A., et al. 1989. Trends Pharmacol. Sci.10, 442.
Adashi, E.Y., and Resnick, C.E. 1986. J. Cell. Biochem.31, 217.
Seamon, K.B., and Daly, J.W. 1986. Adv. Cyclic Nucleotide Protein Phosphorylation Res.20, 1.
Huang, R., et al. 1982. Cyclic Nucleotide Res.8, 385.
Metzger, H., and Lindner, E. 1981. IRCS Med. Sci. Biochem. Cardiovasc. System Pharmacol.9, 99.
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
344270-250MG:
344270-50MG:
344270-25MG:
344270-MG:
344270-300MG:
344270-10MG:
344270-1.1ML:
試験成績書(COA)