安全性情報
69067-M
Millipore
Enterokinase Cleavage Capture Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116133
NACRES:
NA.54
包装
Plastic ampoule
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
資料
Find highly-specific cleavage enzymes for isolating proteins during fusion protein purification including enterokinase, factor Xa, HRV 3C protease, and thrombin.