主要文書
8.01632
Sigma-Aldrich
Benzil
for synthesis
別名:
Benzil, Dibenzoyl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H10O2
CAS番号:
分子量:
210.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
205-157-0
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1.3 hPa ( 128 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
有効性
2710 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
346-348 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
95 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C14H10O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI Key
WURBFLDFSFBTLW-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 93 °C
Melting range (upper value): ≤ 97 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
356.0 °F - closed cup
引火点(℃)
180 °C - closed cup