安全性情報
8.03181
Sigma-Aldrich
Benzyl acetate
for synthesis
別名:
Benzyl acetate, Acetic acid benzyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H10O2
CAS番号:
分子量:
150.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
205-399-7
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
≥99.0% (GC)
蒸気圧
1 hPa ( 45 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
460 °C
有効性
2490 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.9-8.4 % (v/v)
bp
205-207 °C/1013 hPa
mp
-51 °C
転移温度
flash point 95 °C
密度
1.06 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(Cc1ccccc1)C(=O)C
InChI
1S/C9H10O2/c1-8(10)11-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
InChI Key
QUKGYYKBILRGFE-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.055 - 1.056
Identity (IR): passes test
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
203.0 °F - closed cup
引火点(℃)
95 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体