安全性情報
8.03279
Sigma-Aldrich
1,3-Dibromopropane
for synthesis
別名:
1,3-Dibromopropane, Trimethylene bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Br(CH2)3Br
CAS番号:
分子量:
201.89
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
EC Index Number:
203-690-3
NACRES:
NA.22
蒸気圧
2.6 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
有効性
315 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
166-168 °C/1013 hPa
mp
-34 °C
転移温度
flash point 54 °C
密度
1.98 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
BrCCCBr
InChI
1S/C3H6Br2/c4-2-1-3-5/h1-3H2
InChI Key
VEFLKXRACNJHOV-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.976 - 1.980
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
129.2 °F - closed cup
引火点(℃)
54 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体