BP
Ph. Eur.
品質水準
製品種目
EMPROVE® ESSENTIAL
形状
solid
pH
6.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
232-233 °C (decomposition)
転移温度
flash point 250 °C
溶解性
1000 g/L
アプリケーション
liquid formulation
ophthalmics
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
保管温度
15-25°C
InChI
1S/C7H6O2S.C2H5.Hg.Na/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)10;1-2;;/h1-4,10H,(H,8,9);1H2,2H3;;/q;;2*+1/p-2
InChI Key
RTKIYNMVFMVABJ-UHFFFAOYSA-L
詳細
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
法的情報
免責事項
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8170430000:
8170430100BWT:
8170439999:
8170431000:
8170431000BWT:
8170430101:
8170430100:
8170430010:
試験成績書(COA)
資料
Find key considerations for the selection and use of preservatives in a range of different therapeutic applications including topical, oral, transmucosal, inhalation, and otic, as well as injectables.