About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H16N2O2
CAS番号:
分子量:
148.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
213-203-6
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
転移温度
flash point 121 °C
密度
1.01 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
NCCOCCOCCN
InChI
1S/C6H16N2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-8H2
InChI Key
IWBOPFCKHIJFMS-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.011 - 1.014
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.011 - 1.014
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
249.8 °F - closed cup
引火点(℃)
121 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体